Kluczowe dokumenty
49920
Glycerol formal
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,3(or 2,3)-O-Methylene-1,2,3-propanetriol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
zawiera
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
skład
5-hydroxy-1,3-dioxane, ~60%
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, ~40%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
bp
192-193 °C (lit.)
gęstość
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
Klucz InChI
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?