Merck
499110
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
chloro
ether
ciąg SMILES
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Klucz InChI
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetal dimetylowy 4-chlorobenzaldehydu został przygotowany z 4-chlorobenzaldehydu w obecności azotanu (lV) amonu ceru i scharakteryzowany za pomocą 1Hi 13C-NMR.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)