Merck
493422
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)21CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
85-86 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i24+1
Klucz InChI
QZZGJDVWLFXDLK-MCHSYIMZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)