Kluczowe dokumenty
493376
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
Synonim(y):
p-Tosyl amide-15N
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO215NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
138-139 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
Klucz InChI
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
395.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
202.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?