Kluczowe dokumenty
492973
Boc-Phe-OH-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-3-13C, L-Phenylalanine-3-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
metody
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][C@@]([13CH2]c1ccccc1)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i9+1
Klucz InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-BEAUBAMTSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)