Merck
492205
Sigma-Aldrich
Diethyl acetamidomalonate-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
1,3-dietylo-2-(acetyloamino-15N)propanedioinian
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO15NHCH(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
Klucz InChI
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)