Merck
491071
Sigma-Aldrich
3,3′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
1,3-Bis(3-amino-15N-phenoxy)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OC6H415NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
mp
107-109 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
Klucz InChI
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)