Merck
491969
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
YCp3
About This Item
Wzór liniowy:
Y(C5H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
296 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Klucz InChI
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
Dowiedz się więcej o różnych niskotemperaturowych bezpośrednich alkoholowych ogniwach paliwowych opartych na katalizatorach z materiałów nanostrukturalnych i ogniwach paliwowych z membraną anionowymienną.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
SKUGTIN
491969-1G4061826751107
491969-5G