Merck
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
sec-Phenethyl-α,β-13C2 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH(OH)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.030 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zastosowanie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
491292-250MG4061838062987