Merck
490563
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Thiocyanic-13C acid
About This Item
Wzór liniowy:
KS13CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
mp
173 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K+].[S-][13C]#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1;
Klucz InChI
ZNNZYHKDIALBAK-YTBWXGASSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)