Kluczowe dokumenty
332615
Methyl-β-cyclodextrin
average Mn 1310
Synonim(y):
MβCD, MEBCD, Methyl-β-CD, Methyl-beta-cyclodextrin
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +159°, c = 1 in H2O
masa cząsteczkowa
average Mn 1310
zakres etykietowania
1.6-2.0 mol CH3 per unit anhydroglucose
kolor
white
mp
180-182 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
Klucz InChI
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A buffer additive for the effective separation of aminophospholipids by modified micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC) coupled with laser-induced fluorescence detection.
- A mobile phase additive for the analysis of R,S-naproxen mixtures in commercial tablet formulations by conventional and nano-liquid chromatography (nano-LC).
- An analytical standard for the determination of the analyte in biological samples by high performance liquid chromatography (HPLC).
- A chiral selector for the resolution of repaglinide enantiomers in pharmaceutical formulations by capillary electrophoresis.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?