Merck
489581
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-d
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CH2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.776 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)