Kluczowe dokumenty
489174
Benzyloxyacetone
90%
Synonim(y):
1-Benzyloxy-2-propanone
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
zanieczyszczenia
3% (benzyloxy)acetic acid
3% benzyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
YHMRKVGUSQWDGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 7-benzyloxy-6-methyl-5-hepten-1-yne
- (Z)-2-methylhept-2-en-6-yn-1-o1
- (S)-(+)-1,2-propanediol, 1-benzyl ether
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)