Merck
487554
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-d5-ethanol
98 atom % D
Synonim(y):
α-Methylbenzyl-ring-d5 alcohol, sec-Phen-d5-ethyl alcohol, Methyl phenyl-d5 carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)O
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-VIQYUKPQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zastosowanie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)