Merck
485225
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone-d6
98 atom % D
Synonim(y):
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.197 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Klucz InChI
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)