Merck
485144
Sigma-Aldrich
o-Xylene-(dimethyl-d6)
98 atom % D
Synonim(y):
1,2-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
tw
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
CTQNGGLPUBDAKN-WFGJKAKNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)