Merck
804045
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichlorobenzidine-(diphenyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3,3′-Dichlorobenzidine-(rings-d6)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D6H4Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
NC1=C(Cl)C([2H])=C(C2=C([2H])C([2H])=C(N)C(Cl)=C2[2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
HUWXDEQWWKGHRV-MZWXYZOWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)