Merck
484237
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Synonim(y):
DOWANOL® DPnB
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥98.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
tw
222-232 °C (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)