Kluczowe dokumenty
481181
Silver(I) sulfadiazine
98%
Synonim(y):
Silver sulfadiazine, Sulfadiazine silver
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder
mp
285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Ag])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Klucz InChI
UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.