Merck
480819
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonim(y):
(R)-(+)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
Beilstein:
79782
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D +15°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
zanieczyszczenia
<3% dichloromethane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
tw
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
Klucz InChI
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
Opis ogólny
Enantioselective esterification of (R)-(+)-glycidol with n-butyric acid in organic media using hybrid gel-entrapped lipase on Celite has been reported.
Zastosowanie
(R)-(+)-Glycidol may be used in the following synthesis:
  • heteroarylpropane-2,3-diols, useful for combinatorial oligomer synthesis
  • enantiomerically pure (2S,3S)- and (2S,3R)-threoninol and -hydroxyphenylalaninol
  • 2-amino-1,4-anhydro-pentitol and 3-amino-1,5-anhydro-4-deoxy-hexitol with the arabino configuration
  • (S)-4-tosyloxymethyl-2-oxazolidinone, required for the synthesis of protected amino alcohol derivatives
  • 1-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine [(S)-HPMPC]
  • chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of amino-1, 4-anhydro-d-pentitols and amino-1, 5-anhydro-d-hexitols with the arabino configuration from (R)-glycidol.
Aragones S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1847-1856 (2003)
Diastereoselective synthesis of ?-hydroxy-?-amino alcohols,(2S, 3S)-and (2S, 3R)-threoninol and-hydroxyphenylalaninol, from (R)-glycidol via the derived 4-hydroxymethyloxazolidinone.
Katsumura S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(2), 161-164 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 6401-6401 (2006)
A New Route for Protected Amino Alcohols from (R)-Glycidol. Copper (I) Mediated Alkylation of 4-Tosyloxymethyl-2-oxazolidinone.
Iwama S and Katsumura S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67(12), 3363-3365 (1994)
A practical synthesis of (S)-HPMPC.
Brodfuehrer PR, et al.
Tetrahedron Letters, 35(20), 3243-3246 (1994)