Merck
480096
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
≥97%
Synonim(y):
2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
mp
110-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid can be used as a reagent in:
  • The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction to construct carbon-carbon bond.
  • The synthesis of 2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium bromides, which are utilized as precursors for the preparation of N-heterocyclic carbene ligands.
  • The preparation of monosubstituted benzothiazoloquinazolinones as potential monoamine oxidases inhibitors.
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Imidazo [1, 5-a] pyridine-3-ylidenes-pyridine derived N-heterocyclic carbene ligands
Burstein, C, et al.
Tetrahedron, 61(26), 6207-6217 (2005)
Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with aryl chlorides using a bulky phenanthryl N-heterocyclic carbene ligand
Song C, et al.
Tetrahedron, 61(31), 7438-7446 (2005)
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO