Merck
483486
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
125-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid can be used:
  • As a reactant in meatal-catalyzed Suzuki−Miyaura cross-coupling reaction.
  • To prepare hydroxy(trimethoxy)phenanthrene by cross-coupling with bromo(benzyloxy)methoxybenzaldehyde followed by condensation and debenzylation reaction.
  • To synthesize 2,4-dimethoxy-1-(trifluoromethyl)benzene via Cu-catalyzed trifluoromethylation reaction.
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Phenanthrenes and Polycyclic Heteroarenes by Transition-Metal Catalyzed Cycloisomerization Reactions
Mamane V, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(18), 4556-4575 (2004)