Merck
47691
Sigma-Aldrich
Fmoc-α-Me-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-α-aminoisobutyric acid, Fmoc-α-methylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
Beilstein:
5604328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥97.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
182-188 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
Klucz InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aleksandra Balliu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(14), 1396-1407 (2017-04-23)
A 42-residue polypeptide conjugated to a small-molecule organic ligand capable of targeting the phosphorylated side chain of Ser15 was shown to bind glycogen phosphorylase a (GPa) with a K