Merck
476420
Sigma-Aldrich
Dimethyl allylmalonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
207 °C/771 mmHg (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethyl allylmalonate may be used in the preparation of:
  • terminal alkyl silane
  • diallyl malonates
  • bromosulfoxide
  • dimethyl-2-allyl-2-{4-methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]deca-2,3-dienoyl}malonate
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krause N.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 138-138 (2014)
Tandem cyclization/hydrosilylation of functionalized 1, 6-dienes catalyzed by a cationic palladium complex.
Widenhoefer RA and DeCarli MA.
Journal of the American Chemical Society, 120(15), 3805-3806 (1998)
The study of intramolecular free radical cyclizations of a-sulfonyl and a-sulfinyl radicals.
Yeun-Min T, et al.
Tetrahedron Letters, 31(42), 6047-6050 (1990)
Synthesis of substituted cyclopentenes from the Baylis-Hillman adducts via ring-closing metathesis reaction.
Lee KY, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(8), 1280-1282 (2004)