Kluczowe dokumenty
475521
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7I2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
mp
191-195 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Klucz InChI
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wodorek 3-(jodometylo)pirydyny jest halogenowanym heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?