Merck
473324
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylbutane
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
100 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCC(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
IWAKWOFEHSYKSI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Chloro-2-metylobutan jest halogenowanym organicznym blokiem budulcowym. Może być syntetyzowany przy użyciu 2-metylobutanolu jako odczynnika wyjściowego. Odczynnik Grignarda pochodzący z (+)-1-chloro-2-metylobutanu może być stosowany do wytwarzania częściowo optycznie czynnych (-)-alkilofenylokarbinoli i częściowo optycznie czynnych drugorzędowych karbinoli. Oceniono widma w podczerwieni i Ramana optycznie czynnej formy (+)(S)-1-chloro-2-metylobutanu w różnych fazach (ciekłej, szklanej i krystalicznej).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Infrared and Raman spectra and normal frequencies calculation of isomeric (+)(S)-1-chloro-2-methylbutane.
Schettino V and Benedetti E.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 34(3), 353-356 (1978)
Asymmetric Reductions. VII. the Action of the Grignard Reagent from (+)-1-chloro-2-methylbutane on a Series of Alkyl Phenyl Ketones1-3.
MacLeod R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(4), 876-880 (1960)
Synthetic inhibitors of Alcohol dehydrogenase. 4-Substituted alkyl and cycloalkylpyrazoles.
Tolf BR, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 33, 483-487 (1979)
Asymmetric Reductions. VI. The Action of the Grignard Reagent from (+)-1-Chloro-2-methylbutane on a Series of Alkyl t-Butyl Ketones1.
Foley WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(11), 2779-2784 (1959)