Merck
473146
Sigma-Aldrich
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol)
solid
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
degree of polymerization ~1
temp. przejścia
Tg 92 °C
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)cc1.C2CC3C4CCC(C4)C3C2
InChI
1S/C10H12.C7H8O.C4H8/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-4(2)3/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2-5,8H,1H3;1H2,2-3H3
Klucz InChI
UQQYHXZNSYZMEN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) is a sterically hindered phenol.
Zastosowanie
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) may be used as an antioxidant.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and preparation of high?performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes.
Kalkornsurapranee E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 128(4), 2358-2367 (2013)
Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives (2007)