Merck
472190
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
53 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
isocyanate
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
Klucz InChI
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 2-fluoro-5-(trifluorometylo)fenylu jest fluorowanym budulcem.
Zastosowanie
Useful pharmaceutical building block for the preparation of ureas from amines.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiqin Ji et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(16), 4326-4330 (2006-06-01)
A series of isothiazolopyrimidines and isoxazolopyrimidines were synthesized and identified as potent KDR inhibitors. SAR studies led to isothiazolopyrimidine urea analogs that potently inhibit VEGFR tyrosine kinases (KDR enzymatic and cellular IC(50) values below 10 nM) as well as cKIT