Merck
467863
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lead diacetate trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.33
Beilstein:
3730298
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: lead
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
75 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
ciąg SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Lead(II) acetate trihydrate is a widely used in the field of textile dyeing, varnishes, waterproofing and insecticides.
Zastosowanie
Desulfurization reagent; also used as neutralization of HCl.
Lead(II) acetate trihydrate is used:
  • In the preparation of lead lanthanum zirconate stannate titanate (PbLa(ZrSnTi)O3) antiferroelectric (AFE) ceramics for dielectric capacitors
  • As a precursor to synthesize lead chalcogenides such as lead sulfide (PbS), lead selenide (PbSe) and lead telluride (PbTe) nanostructures.
  • In the synthesis of organic-inorganic halide perovskites (OIHPs) as optoelectronic materials for solar cells and light-emitting diodes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photostability of colloidal PbSe and PbSe/PbS core/shell nanocrystals in solution and in the solid state.
Stouwdam JW, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(3), 1086-1092 (2007)
Cragg, R. H.; Weston, A. F.
Tetrahedron Letters, 655-655 (1973)
Designing PbSe nanowires and nanorings through oriented attachment of nanoparticles.
Cho K-S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(19), 7140-7147 (2005)
Infiltration of methylammonium metal halide in highly porous membranes using sol-gel-derived coating method.
Kwon SL, et al.
Applied Surface Science, 416(45), 96-102 (2017)
Simple cubic super crystals containing PbTe nanocubes and their core- shell building blocks.
Zhang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(45), 15203-15209 (2008)
Produkty
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.