Merck
466190
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
98%
Synonim(y):
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
Beilstein:
741981
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.26 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
gęstość
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
o-Toluidyna ulega chemicznie utleniającej polimeryzacji z aniliną w obecności nadsiarczanu amonu jako utleniacza w środowisku HCl.
Zastosowanie
O-toluidyna została wykorzystana jako prekursor w syntezie materiału kompozytowego poli(o-toluidyny) i nanocząstek miedzi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
In situ synthesis of copper nanoparticles and poly (< i> o</i>-toluidine): A metal-polymer composite material.
Mallick K, et al.
Eur. Polymer J., 42(3), 670-675 (2006)
Oxidative copolymers of aniline with o-toluidine: Their structure and thermal properties.
Huang M-R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 81(8), 1838-1847 (2001)
Hun-Je Jo et al.
Chemosphere, 70(6), 949-957 (2007-09-26)
In this study, major toxicants in pigment wastewaters (i.e. raw wastewater and effluent) were determined by toxicity identification evaluations (TIEs), and changes in their toxicities due to combined gamma-ray (gamma-ray) and ozone treatments were evaluated. From TIE results using Daphnia
Arnaldo D'Amico et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 68(2), 170-176 (2009-12-05)
The use of gas sensor arrays as medical diagnosis instruments has been proposed several years ago. Since then, the idea has been proven for a limited number of diseases. The case of lung cancer is particularly interesting because it is
Tania Carreón et al.
Occupational and environmental medicine, 67(5), 348-350 (2009-11-04)
In 1991, the US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) reported an increased bladder cancer risk in a cohort of 1749 workers potentially exposed to o-toluidine and aniline at a chemical manufacturing plant. As additional information showed that