Merck
T1199
Sigma-Aldrich
o-Toluidine solution
0.6 M in glacial acetic acid, contains thiourea as stabilizer
Synonim(y):
2-Methylaniline
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zawiera
thiourea as stabilizer
stężenie
0.6 M in glacial acetic acid
ciąg SMILES
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For use in the colorimetric determination of glucose.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rapid specific method for determination of aldosaccharides in body fluids.
E HULTMAN
Nature, 183(4654), 108-109 (1959-01-10)
Arnaldo D'Amico et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 68(2), 170-176 (2009-12-05)
The use of gas sensor arrays as medical diagnosis instruments has been proposed several years ago. Since then, the idea has been proven for a limited number of diseases. The case of lung cancer is particularly interesting because it is
An o-toluidine method for body-fluid glucose determination.
Kurt M Dubowski
Clinical chemistry, 54(11), 1919-1920 (2008-10-30)
Kakarla Raghava Reddy et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 7(9), 3117-3125 (2007-11-21)
Poly(ortho-toluidine) (POT)-gold (Au) and palladium (Pd) composite nanospheres were successfully synthesized by the reaction of o-toluidine with the corresponding metal (Au or Pd) colloidal solution through self-assembly process in the presence of dodecylbenzenesulfonic acid (DBSA), which acts as both a
Gintautas Korinth et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 22(3), 812-818 (2007-12-25)
Aniline (ANI) and the human carcinogen o-toluidine (OT) are released at the workplace during the production and processing of rubber. Recently, we showed in rubber industry workers that a frequent use of skin barrier creams (SBC) increased the internal exposure