Kluczowe dokumenty
198161
Toluidine Blue O
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC
Synonim(y):
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
agency
certified by the BSC
Formularz
powder
skład
Dye content, 80%
kolor
dark green
λmaks.
626 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥13000 at 241-247 nm in H2O
≥28000 at 287-293 nm in H2O
≥40000 at 625-635 nm in H2O
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
Klucz InChI
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przydatność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?