Key Documents
368881
Fast Red TR Salt
Dye content 15 %
Synonim(y):
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt, 4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 15%
λmaks.
284 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥3000 at 281-287 nm in water at 0.006 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?