Merck
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
Synonim(y):
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
44-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
Klucz InChI
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)