Kluczowe dokumenty
460699
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 1
volume 428 Å3
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine
About This Item
Polecane produkty
opis
aminopropyl surface groups
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
generation 1
Właściwości
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
liczba grup powierzchniowych
4
pojemność
428 Å3
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
lepkość
0.028 poise(50 °C)(lit.)
temp. przejścia
Tg 107 °C (pH (25 wt. % aqueous solution) 12.)
rozpuszczalność
water and methanol: soluble
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCN(CCCN)CCCCN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C16H40N6/c17-7-3-13-21(14-4-8-18)11-1-2-12-22(15-5-9-19)16-6-10-20/h1-20H2
Klucz InChI
LYBWJVKFJAIODE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?