Merck
460524
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.60
Beilstein:
4657170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]23/D −14°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Opis ogólny
(S)-4-chloro-3-hydroksybutanian etylu jest chiralnym półproduktem powszechnie stosowanym do przygotowania atorwastatyny, leku obniżającego poziom cholesterolu.
Zastosowanie
Etylo(S)-(-)-4-chloro-3-hydroksymaślan może być stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie kwasu 4-amino-3-hydroksymasłowego, związku o znaczeniu farmakologicznym.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Short synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-hydroxybutyric acid (GABOB).
Tiecco M, et al.
Synthesis, 2005(04), 579-582 (2005)