Merck
453595
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
53-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
CC1=C(Br)C(=O)CC1
InChI
1S/C6H7BrO/c1-4-2-3-5(8)6(4)7/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
MXQAQVMJIDGQDO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses, characterizations, and olefin polymerizations of methylene-bridged 1, 3-dimethylcyclopentadienyl/indenyl and 1, 3-dimethylcyclopentadienyl/tetrahydroindenyl zirconium complexes.
Cho ES, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(8), 2301-2308 (2004)
2-Lithio-3-methoxy-1, 3-dimethylcyclopentene: A synthetic equivalent of 2-lithio-1, 3-dimethylcyclopentadiene and useful synthon for 6-alkyl-1, 4-dimethylfulvenes and ansa-metallocene complexes.
Won YC, et al.
Synthesis, 7, 1052-1056 (2004)
Gary A Molander et al.
Tetrahedron, 63(3), 768-775 (2008-01-16)
The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling reaction of potassium alkyltrifluoroborates with various alkenyl bromides in the presence of 10 mol % of PdCl(2)(dppf)·CH(2)Cl(2) and 3.0 equiv of Cs(2)CO(3) in aqueous toluene at 80 °C provided the desired compounds in 49-95% yields. A variety