Merck
452327
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian jodku litu
About This Item
Wzór liniowy:
LiI · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.85 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.955 (lit.)
mp
73 °C (lit.)
gęstość
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.