Merck
223816
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
98%
Synonim(y):
Lithium iodide (LiI), hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
LiI · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.85 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
skład
Degree of hydration, 1.5-3
przydatność reakcji
core: lithium
reagent type: catalyst
mp
73 °C (lit.)
gęstość
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reagent for ester cleavage and decarboxylation; C-C bond forming reactions; used as source of nucleophilic iodide; used as mild Lewis acid; epoxide opening; used as an additive for organometallic-mediated transformations.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Srilakshmi Krishnaveni, N.; Surendra, K. et al.
Synthesis, 4, 501-501 (2004)
Bajwa, J. S.; Anderson, R. C.
Tetrahedron Letters, 32, 3021-3021 (1991)
Bennasar, M.-L.; Jimenez, J.-M.
Tetrahedron Letters, 37, 7653-7653 (1996)
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.