Merck
451584
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium aluminum chloride (NaAlCl4 ), Sodium aluminum tetrachloride
About This Item
Wzór liniowy:
NaAlCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.99% trace metals basis
klasa czystości:
anhydrous
Formularz:
powder
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
185 °C (lit.)
gęstość
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Klucz InChI
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)