Kluczowe dokumenty
444715
Acetone-d6
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuteroacetone
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
≥99.00%
Postać
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
opakowanie
pk of 10 × 0.75 mL
metody
GC/MS: suitable
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0500% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.355 (lit.)
tw
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?