Key Documents
439924
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
mp
128-130 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble(lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Klucz InChI
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3