Merck
438278
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium chloride
97%
Synonim(y):
MTEACl
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3N(Cl)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.68
Beilstein:
3912434
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
282-284 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek trietylometyloamoniowy może być stosowany jako organiczny szablon do syntezy zeolitów, mających zastosowanie jako katalizatory.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Neef et al.
Biochemical pharmacology, 33(24), 3977-3990 (1984-12-15)
Three quaternary ammonium compounds (QACs) with different lipophilicity, triethylmethyl ammonium iodide (TEMA), tripropylmethyl ammonium iodide (TPMA) and tri-n-butylmethyl ammonium iodide (TBuMA) were given as a bolus injection of 10 mumole and 1 mumole in an isolated perfused liver. TPMA and
Effects of crystal morphology, Si/Al ratio and thickness of an MTW zeolite membrane on water/2-propanol separation by pervaporation.
Zhang Y, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 222, 178-184 (2016)
Size-Controlled Synthesis of Metallosilicates with MTW Structure and Catalytic Performance for Methanol-to-Propylene Reaction.
Taniguchi T, et al.
Catalysis Letters, 146(3), 666-676 (2016)
Development of HZSM-12 zeolite for catalytic degradation of high-density polyethylene.
Silva A O, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 244, 1-6 (2017)
C Neef et al.
Biochemical pharmacology, 33(24), 3991-4002 (1984-12-15)
The influence of an anorganic anion iodide (I-) and an organic anion tetraphenylborate (TPB-) on the hepatic uptake and biliary excretion of three organic cations, triethylmethyl ammonium (TEMA), tripropylmethyl ammonium (TPMA) and tri-n-butylmethyl ammonium (TBuMA) was studied. The compounds were