Merck
437808
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)trichlorosilane
90%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)3SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.43
Beilstein:
1737852
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
gęstość
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl3Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
Klucz InChI
UUNGBOQAZQUJMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(3-Bromopropyl)trichlorosilane can be used:
  • To prepare coupling agent 3-iodopropyltrichlorosilane (3-IC3H6SiCl3), which is employed for the preparation of self-assembled nonlinear optically (NLO) active chromophoric multilayers.
  • As a reagent for the surface modification of silica nanofiber films and silica particles.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atomic resolution X-ray standing wave microstructural characterization of NLO-active self-assembled chromophoric superlattices.
Lin W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(9), 2205-2211 (1997)
Tris (hydroxymethyl) aminomethane?functionalized silica particles and their application for hydrophilic interaction chromatography.
Bui NTH, et al.
Journal of Separation Science, 33(19), 2965-2976 (2010)
Bromopropyl functionalized silica nanofibers for effective removal of trace level dieldrin from water
Xiuli Y, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 406, 44-51 (2012)