Kluczowe dokumenty
432199
Leucoberbelin Blue I
Dye content 65 %
Synonim(y):
LBB
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
skład
Dye content, 65%
metody
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 g/L
λmaks.
253 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H26N2O3S/c1-24(2)19-13-9-17(10-14-19)23(18-11-15-20(16-12-18)25(3)4)21-7-5-6-8-22(21)29(26,27)28/h5-16,23H,1-4H3,(H,26,27,28)
Klucz InChI
MCKLFIWDQVFMEK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)