Merck
420034
Sigma-Aldrich
Trichloro(phenethyl)silane
95%
Synonim(y):
(2-Phenylethyl)trichlorosilane, Phenethyltrichlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.60
Beilstein:
2936059
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl3Si/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trichloro(phenethyl)silane (PTS) is a silane based capping agent that can be used to form a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces. It facilitates the surface treatment and modification for effective detection of surface atoms.
Zastosowanie
A self-assembled monolayer of trichloro(phenethyl)silane on a gate dielectric allows to reduce the transistor channel length.
PTS forms a SAM on a wide range of substrates such as aluminum oxide and silica, which can be further coated on organic field effect transistors (OFETs), thin film transistors and other biosensor based devices for biomedical applications.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ultrasensitive silicon nanowire for real-world gas sensing: noninvasive diagnosis of cancer from breath volatolome.
Shehada N, et al.
Nano Letters, 15(2), 1288-1295 (2014)
Shifted transfer characteristics of organic thin film and single crystal FETs.
Pernstich KP, et al.
Synthetic Metals, 146(3), 325-328 (2004)
Design and realization of a flexible QQVGA AMOLED display with organic TFTs.
Steudel S, et al.
Organic Electronics, 13(9), 1729-1735 (2012)
Organic RFID transponder chip with data rate compatible with electronic product coding.
Organic Electronics, 11(7), 1176-1179 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420034-10G
420034-1G4061837485862