Merck
419354
Sigma-Aldrich
p-Tolyltrichlorosilane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5240 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
gęstość
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H7Cl3Si/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Samoorganizujące się monowarstwy (SAM) p-tolilotrichlorosilanu(TTCS) zostały utworzone na elastycznych podłożach polimerowych. p-tolilotrichlorosilan kopolimeryzowany z metylofenylodichlorosilanem został szczepiony na krzemie w celu wprowadzenia defektu strukturalnego.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication of self-assembled monolayers (SAMs) and inorganic micropattern on flexible polymer substrate.
Langmuir, 20(8), 3278-3283 (2004)
Effects of structural defects on hole drift mobility in aryl-substituted polysilanes.
Philosophical Magazine Part B, 79(10), 1631-1645 (1999)
Ignazio Blanco et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(13) (2020-07-02)
Novel polystyrene (PS)/polyhedral oligomeric silsequioxanes (POSSs) nanocomposites were designed and prepared by in situ polymerization, using, for the first time, three-cage POSS molecules. The synthesized compounds were first characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 1H NMR spectroscopy to