Kluczowe dokumenty
414913
Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate
98%
Synonim(y):
Ferrous ethylenediammonium sulfate tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Fe++].NCCN.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H8N2.Fe.2H2O4S.4H2O/c3-1-2-4;;2*1-5(2,3)4;;;;/h1-4H2;;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GAGUCKQNZZFVCU-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?