Merck
412090
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~512, EO/phenol 2
Synonim(y):
Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate, Ethoxylated bisphenol A diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~512
zawiera
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
skład
EO/phenol, 2
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Klucz InChI
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etoksylowany diakrylan bisfenolu A (BAED) zawiera dwie grupy akrylowe pochodzące z bisfenolu A, które zwiększają jego reaktywność i umożliwiają tworzenie wysokowydajnych żywic epoksydowych poprzez polimeryzację wolnorodnikową. Obecność grupy bisfenolowej przyczynia się do wyjątkowej stabilności termicznej, dzięki czemu BAED nadaje się do zastosowań o wysokiej wydajności.
Zastosowanie
Można stosować diakrylan etoksylatu bisfenolu A:
  • Jako cross linker do przygotowania czwartorzędowego systemu elektrolitu żelowego do aplikacji magazynowania energii poprzez fotoinicjowany proces separacji faz. BAED zwiększa przewodność jonową i stabilność termiczną.
  • Jako środek sieciujący w formulacji uszczelniaczy dentystycznych.
  • Jako prekursor do syntezy nanopowłok polimerowych do elastycznych opakowań.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
412090-1L4061832075198
412090-250ML