Merck
410233
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazole-1-methanol
98%
Synonim(y):
1-(Hydroxymethyl)benzotriazole, 1-Benzotriazolemethanol, NSC 12463
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
150-152 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-4,11H,5H2
Klucz InChI
MXJIHEXYGRXHGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Hydrolysis of phenyl esters of a-furoic acid
Used as:
  • Corrosion inhibitor of iron in aerated acidic media
  • Reactive oxygen scavenger
Reactant for:
  • Synthesis of hydroxy-skipped bis-homo-inositols as potential glycosidase inhibitors via Sharpless asymmetric dihydroxylation and substrate-directed anionic hydroxymethylation
  • Enantioselective synthesis of aplysin utilizing a palladium-catalyzed addition of an arylboronic acid to an allenic alcohol, followed by Eschenmoser/Claisen rearrangement
  • Synthesis of substituted dihydroquinoline carboxylic acids as antitumor and HIV-1 integrase inhibitors
  • Gosteli-Claisen rearrangement
Safe reagent for the in situ generation of anhydrous formaldehyde in organic solvents.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gülsev Dilber et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 217, 128-140 (2019-04-01)
In this study, the novel 3-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methoxy substituted novel phthalonitrile compounds (2 and 6) were synthesized. Their non-peripheral and peripheral zinc (II) (3 and 7), manganese (III) (4 and 8) and copper (II) (5 and 9) phthalocyanine complexes were synthesized for
Organic Letters (2007)